Learn More
Brady™ Étiquettes en papier dissolvables pour imprimante J2000
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7214029
Click to view available options
Largeur (métrique):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Conditionnement:
1500 pièces
250 pièces
350 pièces
Code produit. 17150471
Marque: Brady™ 151243
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'étiquette en papier dissolvable dans l’eau est auto-adhésive et extrêmement facile à appliquer.
  • Exposer l’étiquette à de l’eau chaude pour la dissoudre en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée et sans laisser de résidus
  • Il réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
  • Réduit l’entretien des filtres et des drains
  • Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Papier
Printable Sides Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1500 Labels/Bag
Quantité 1500 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +172°F
Plage de températures (métrique) entre -40°C et +78°C
Épaisseur (impériale) 0,0030 in
Épaisseur (métrique) 0,094 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 50.8 mm
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 2 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 50,8 mm
Hauteur (impériale) 1 in.
Hauteur (métrique) 25,40 mm
Poids (métrique) 337 g
Alternate Part Number J20-17-403