Learn More
Brady™ Étiquettes en papier solubles dans l'eau
Code produit. 17891485
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante d’étiquettes BMP41, imprimante d’étiquettes BMP51, imprimante d’étiquettes BMP53, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Imprimante d’étiquettes BMP51, imprimante d’étiquettes BMP53, BMP53 Label Printer
Imprimante d’étiquettes Brady M210, imprimante d’étiquettes Brady M210-LAB, imprimante d’étiquettes Brady M211, imprimante d’étiquettes BMP21-LAB, imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Longueur (métrique):
6,4 m
7,62 m
Largeur (métrique):
19,05 mm
38,1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17891485
Marque: Brady™ 149607
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cette étiquette en papier soluble dans l’eau est autocollante et extrêmement facile à appliquer. L’étiquette en papier se dissout complètement dans de l’eau tiède en 3 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée et sans laisser de résidus de colle.
  • Se dissout complètement dans l’eau sans laisser de résidus d’adhésif.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes BMP41, imprimante d’étiquettes BMP51, imprimante d’étiquettes BMP53, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Papier
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 25 ft.
Largeur (impériale) 0.75 in.
Longueur (métrique) 7,62 m
Largeur (métrique) 19,05 mm
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.0762 mm
Dimensions (L x l) 19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
Type d’adhésif Acrylic, Removable
Finition Matte
Format Label
Plage de températures (impériale) -94°F to +212°F
Plage de températures (métrique) De -70°C à +100°C
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
À utiliser avec (application) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling
Quantité 1 Ribbon
Alternate Part Number MC-750-403