Learn More
Brady™ Étiquettes en papier solubles imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Code produit. p-7225718
Click to view available options
Hauteur (métrique):
19 mm
22,9 mm
25,4 mm
50,8 mm
50,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
Répétition verticale (métrique):
22,2 mm
25,4 mm
28,6 mm
54 mm
54 mm
Largeur (métrique):
22,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
1000 pièces
Code produit. 17281654
Marque: Brady™ 198759
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces étiquettes hydrosolubles sont lavables sans laisser de résidus.
L’étiquette en papier dissolvable dans l’eau est auto-adhésive et extrêmement facile à appliquer. Exposer l’étiquette à de l’eau chaude pour la dissoudre en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée.
  • Ne laisse aucun résidu
  • Réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
  • Réduit l’entretien des filtres et des drains
  • Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Paper (B-403)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, identification générale, étiquetage de laboratoire, marquage d’entrepôt
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes séries BradyPrinter i5100, i7100 et PR Plus, imprimantes série IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-136-403-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000 Labels
Forme Rectangle
Dimensions 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0.0030 in.
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 22,2 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Longueur (impériale) 0.75 in.
Largeur (impériale) 1.5 in.
Largeur (métrique) 38,1 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 38.10 mm
Hauteur (impériale) 0.75 in.
Hauteur (métrique) 19 mm
Alternate Part Number THT-136-403-3