Learn More
Étalon de distillation ASTM D 86 ; NF EN ISO 3405 (valeur nominale : 164-357°C), Paragon Scientific™
Code produit 16080182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16080182 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16080182 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMDIGO
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la distillation conformément à ASTM D86. IP 123 et ISO 3405
  • Matériau de référence certifié pour la distillation
  • Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
  • Certifié par la méthode Round-robin
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1202
Quantité 250 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.