Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tête de distillation
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique
NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblique
NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblique
NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblique
Modèle:
Type Claisen
unie
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme aux normes DIN 12594
- Prise NS et deux cônes NS
- Angle descendant de 75°
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm |
| Type | Têtes de distillation |
| Matériau | Verre Duran |
| Certifications/Conformité | DIN 12594 |
| Joint conique standard | NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique |
| Modèle | unie |