Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tête de distillation
Code produit. p-8005989
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique
NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblique
NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblique
NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblique
Modèle:
Type Claisen
unie
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10057630
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05030011
Tête de distillation en tubulures en verre DURAN™ durables.
  • Conforme aux normes DIN 12594
  • Prise NS et deux cônes NS
  • Angle descendant de 75°
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
Type Têtes de distillation
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12594
Joint conique standard NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique
Modèle Type Claisen