Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Liens de distillation avec condenseur Liebig et tête de type Claisen
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 29/32, NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm |
| Type | Liens de distillation |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 14/23, NS 29/32 |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 250 mm |