Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liens de distillation à prise femelle
Code produit. 10569571
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10569571
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05047001
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liens de distillation sans condenseur
  • Avec deux cônes NS verticaux
  • Avec prise
  • NS 14/23 pour thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre Duran
Joint conique standard Cône NS 14/23, prise NS 14/23