Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liens de distillation avec tête anti-éclaboussures
Code produit. 10244341
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10244341
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05043001
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec deux cônes NS verticaux et une tête anti-éclaboussures
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Joint conique standard NS 14/23