Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liens de distillation avec tête anti-éclaboussures
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec deux cônes NS verticaux et une tête anti-éclaboussures
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Joint conique standard | NS 14/23 |