Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récepteurs de distillation de type Anschütz Thiele, droits, avec chemise d’eau
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
Matériau:
Tubulures Duran, PTFE
Verre Duran
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récepteurs avec adaptateur droit
- À chemise d’eau, gradués, avec prise et cône NS 29/32
- Raccord à vide : filetage GL18
- Robinet d’arrêt NS avec bouchon en verre solide ou en PTFE
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre Duran |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Joint conique standard | Prise et cône NS 29/32 |