Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz Thiele, Straight, with Cooling Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
781.22€ - 800.09€
Code produit | Marque | Matériau | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10683622
|
Lenz Laborglasintrumente
05305014 |
Verre Duran | 100 mL |
789.59€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10000491
|
Lenz Laborglasintrumente
05305004 |
Verre Duran | 50 ml |
781.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10244531
|
Lenz Laborglasintrumente
05305104 |
Tubulures Duran, PTFE | 50 ml |
793.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10468212
|
Lenz Laborglasintrumente
05305114 |
Tubulures Duran, PTFE | 100 mL |
800.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Receivers with straight adapter
- With cooling jacket, graduated, with socket and cone NS 29/32
- Vacuum connection: thread GL18
- NS stopcock with solid glass or PTFE plug
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Prise et cône NS 29/32 |