Learn More
Fisherbrand™ Distributeur avec injecteurs
Code produit. 17127884 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Injecteurs 10 x 60 mm
Injecteurs 10 x 95 mm
Injecteurs 3 x 150 mm
Injecteurs 5 x 150 mm
Injecteurs 5 x 95 mm
Injecteurs 6 x 150 mm
Injecteurs 6 x 95 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17127884
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs Fisherbrand sont conçus pour offrir une flexibilité optimale et s’adapter à différentes charges de marchandises.
  • Les injecteurs sont en position fixe
Spécification
Type de produit Distributeur
Comprend Injecteurs 10 x 60 mm