Learn More
Cytiva Dithiothréitol (DTT)
Inclue des agents réducteurs dans la solution d’échantillon pour rompre les liaisons disulfures présentes et maintenir toutes les protéines dans leur état entièrement réduit. Cytiva Le dithiothréitol (DTT) est l’un des réducteurs les plus couramment utilisés.
Spécification
| À utiliser avec (application) | IEF, SDS-PAGE |
|---|---|
| pH | 0 à 5,1 |
Description
- Pour IEF, SDS-PAGE
- Blanc
- Solide
- Facilement soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
- Thréo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, réactif de Cleland, DTT
Spécification
| IEF, SDS-PAGE | |
| 0 à 5,1 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- ||Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.