Learn More
Dithranol, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11414742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11414742
Marque: MP Biomedicals 0219150283
Dithranol ≥99 %, poudre jaune
  • Le dithranol, un médicament anti-psoriasis potentiel, peut être utilisé pour étudier sa sécurité, son efficacité, son métabolisme et son profil pharmacologique.
  • Il peut être utilisé pour étudier ses propriétés physico-chimiques, comme composé de référence et pour mettre au point des véhicules d’administration du médicament efficaces.
  • Il peut être utilisé comme matrice pour l’imagerie par désorption/ionisation laser assistée par matrice sur un spectromètre de masse à résonance cyclotronique ionique à transformre de Fourier.
  • L’anthraline est un inhibiteur de biosynthèse des leucotriènes.
  • Inhibe la ω-oxydation des LTB4 et altère le fonctionnement des mitochondries.
  • L’anthraline est utilisée dans le traitement du psoriasis, comme fongicide, dans le traitement des infections à dermatophytose et dans les dermatoses chroniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1143-38-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00053409
Clé InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithranol
Couleur Orange-jaune ou jaune
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Quantité 0.25 g
Synonyme anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Poids de la formule 226.23
Forme physique Crystalline Powder