Learn More
Dithranol, LoGiCal
Code produit 30459470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459470 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459470 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0137.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithranol
CAS 1143-38-0
Noms d’analytes ou de composants Dithranol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
Formule InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-10H-anthracène-9-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 226,063 g/mol