Learn More
Dithranol, Mikromol™
Code produit 17911286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17911286 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0137.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dithranol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithranol
CAS 1143-38-0
Noms d’analytes ou de composants Dithranol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
Formule InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
SMILES Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-10H-anthracén-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Quantité 500 mg
Poids de la formule 226,063 g/mol