Learn More
Diuron, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diuron |
| CAS | 330-54-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diuron |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C9 H10 Cl2 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée |
| Afficher plus |