Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diuron |
| CAS | 330-54-1 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Formule linéaire | C9H10Cl2N2O |
| Beilstein | 2215168 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 5.8 |
| Point de fusion | 157.2°C |
| Synonyme | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.09 g/mol |
| Show More |