Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, pour la biochimie, solution 1 M dans l’eau
Code produit 10162994 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10162994 10 ml 10mL
10674545 50 ml 50mL
10215054 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10162994 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 426380100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1, 4-Dithiothreitol
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Formule moléculaire C17H20N2O6
Numéro MDL MFCD00053547
Concentration 0.90 to 1.10M
Densité 1.0400g/mL
Merck Index 15, 3419
Synonyme z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Clé InChI MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC (2R,3R)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 348.36
CID PubChem 853556
Poids de la formule 154.24
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.04
Quantité 10 ml
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.