Learn More
Acide DL-10-camphosulfonique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-82192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
Code produit. 10119981
Marque: Thermo Scientific Acros 189120050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34850-66-3
Formule moléculaire C10H15NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Numéro MDL MFCD00135623
Clé InChI AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
CID PubChem 23686666
Nom IUPAC Sodium ;(7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1] heptanyl)méthanesulfonate
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt
Note relative au nom 98%
Point de fusion 286°C to 288°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 254.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre amorphe