Learn More
DL-2-méthyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
Code produit. 10051730
Marque: Thermo Scientific Acros 158271000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-32-6
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004743
Clé InChI QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
CID PubChem 8723
ChEBI CHEBI:48945
Nom IUPAC 2-méthylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Methyl-1-butanol
Note relative au nom 98%
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 130.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(CH3)CH2OH
Indice de réfraction 1.4090 to 1.4110
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 388
Merck Index 15, 6104
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viscosité 5.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide