Learn More
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10155253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
5mL
Code produit. 10155253
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-96-6
Numéro MDL MFCD00004591
Clé InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
CID PubChem 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nom IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Octanol
Point de fusion -38.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 174.0°C to 181.0°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18O
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Merck Index 15, 6841
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in most organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Octanol