Learn More
Acide DL-2-pyrrolidone-5-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10164570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Plastic bottle
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10164570
Marque: Thermo Scientific Acros 232930050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 149-87-1
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00064322
Clé InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
CID PubChem 499
ChEBI CHEBI:16010
Nom IUPAC 5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Point de fusion 180.0°C to 185.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.3% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.67% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.