Learn More
DL-3-méthyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10427170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10427170
Marque: Thermo Scientific Acros 149930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-75-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004527
Clé InChI MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
CID PubChem 11732
ChEBI CHEBI:77517
Nom IUPAC 3-méthylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-3-Methyl-2-butanol
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 112.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4080 to 1.4100
Quantité 25 mL
Merck Index 15, 6105
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 28g/L (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 3.8 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-3-Methyl-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.