Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-4-chlorophénylalanine, 98 %
Code produit. p-90964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10163060
Marque: Thermo Scientific Chemicals 157280050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7424-00-2
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD00002601
Clé InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
CID PubChem 4652
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-4-Chlorophenylalanine
Point de fusion >240°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Eau 0.5% max. (K.F.)
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre