Learn More
DL-Adrenaline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042574
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15495279
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63005.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Une hormone et un neurotransmetteur
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-65-7
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.207
Numéro MDL MFCD00063027
Clé InChI UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
CID PubChem 838
ChEBI CHEBI:33568
Nom IUPAC 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Adrenaline
Point de fusion 197°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3619
Poids de la formule 183.2
Forme physique Poudre