Learn More
DL-alanine 99 %
Code produit. 10183490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10183490
Marque: Thermo Scientific Acros 159095000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-72-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064408
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
CID PubChem 602
ChEBI CHEBI:16449
Nom IUPAC Acide2-aminopropanoïque
SMILES CC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Alanine
Point de fusion 272.0°C to 275.0°C
Note relative au nom 99%
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 156g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents, soluble in mineral acids, soluble in ethanol 0.0087g/100g (25°C)
Point de sublimation >190 °C
Quantité 500 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux