Learn More
DL-α-tocophérol, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418906 50 g 50g
11428906 250 g 250g
11408906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17039.18
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-α-tocophérol est utilisé comme antioxydant qui protège les lipides des membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs.
Solubilité
Miscible au chloroforme, aux huiles végétales, à l’éther, l’acétone et l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-41-0
Formule moléculaire C29H50O2
Poids moléculaire (g/mol) 430.72
Numéro MDL MFCD00072051
Clé InChI GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonyme vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
CID PubChem 14985
ChEBI CHEBI:18145
Nom IUPAC (2R)-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-α-Tocopherol
Point de fusion 2°C to 4°C
Densité 0.950 g/mL
Point d’ébullition 200°C to 220°C (0.1 mm)
Point d’éclair 240°C (464°F)
Plage de pourcentage du dosage >97%
Indice de réfraction 1.505
Quantité 50 g
Beilstein 94012
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,10021
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,vegetable oils, ether,acetone and alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 430.72
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-alpha-Tocopherol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol