Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagine monohydraté, 98 %
Code produit. p-61828 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10741441
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3130-87-8 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3130-87-8
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
CID PubChem 522362
Nom IUPAC Acide 2,4-diamino-4-oxobutanoic ;hydrate
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Asparagine monohydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Merck Index 14, 837
Transmittance 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Eau 10.5 to 13.5% (K.F.)
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline fine