Learn More
DL-Camphre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10127653
Marque: Thermo Scientific Acros 164642500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-22-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00074738,MFCD00064149
Clé InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
CID PubChem 2537
ChEBI CHEBI:36773
Nom IUPAC 4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1] heptan-3-one
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Camphor
Point de fusion 175°C to 177°C
Densité 64g/mL
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 64°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 07,IV,213
Merck Index 15,1734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Camphor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Camphor