Learn More
Chlorhydrate de DL-carnitine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10234230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10234230
Marque: Thermo Scientific Acros 108450250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 461-05-2 | C7H15NO3·HCl | 197.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-05-2
Formule moléculaire C7H15NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 197.66
Numéro MDL MFCD00011904
Clé InChI JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
CID PubChem 24206429
Nom IUPAC (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-triméthylazane ; chlorhydrate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Carnitine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 190°C to 205°C
Couleur Blanc
pH 1.8 to 2.5 (10% soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Quantité 25 g
Merck Index 15, 1849
Rotation spécifique −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol,slightly soluble in cold ethanol,practically insoluble in acetone and ether
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 197.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux, aiguilles et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Carnitine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.