Learn More
DL-cystine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042731
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15485759
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63564.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 923-32-0 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
DL-cystine is used in the preparation of sulfur-containing dimeric and monomeric surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-cystine est utilisée dans la préparation de surfactants dimères et monomères contenant du soufre.
Solubilité
Soluble dans une solution acide et alcaline diluée, très soluble dans l’eau, non soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 923-32-0
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Numéro MDL MFCD00084652
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-cystine, cystine, d-cystine, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid, dicysteine, cystin, h-dl-cys-oh 2, .beta.,.beta.'-dithiodialanine, cystine, dl, cystine, l
CID PubChem 595
ChEBI CHEBI:17376
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxyéthyl)disulfanyl]propanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Cystine
Point de fusion 227°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1728095
Merck Index 14,2782
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 240.3
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Cystine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DL-Cystine