Learn More
Acide DL-glutamique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439558
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15439558
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63075.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-65-2 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Its salt form (glutamate) is an important neurotransmitter that plays a key role in long-term potentiation and is important for learning and memory. Glutamic Acid is also a key molecule in cellular metabolism. DL-Glutamic acid is used ito study its mechanisms of crystal formation and self-assembly on surfaces and copolymer development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sa forme de sel (glutamate) est un neurotransmetteur important qui joue un rôle clé dans la potentialisation à long terme et qui est important pour l’apprentissage et la mémoire. L’acide glutamique est également une molécule clé dans le métabolisme cellulaire. L’acide DL-glutamique est utilisé pour étudier ses mécanismes de formation de cristaux et d’auto-assemblage sur les surfaces et le développement de copolymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible), le HCl, l’éther (avec parcimonie), l’éthanol (avec parcimonie) et l’éther de pétrole (avec parcimonie).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-65-2
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00063113
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-glutamic acid, glutamic acid, glutamic acid, dl, glutaminsaeure, glutamic acid dl-form, dl-glutamicacid, dl-glu, +--glutamic acid, 2-aminoglutaric acid, glutamate
CID PubChem 611
ChEBI CHEBI:18237
Nom IUPAC 2-aminopentanedioic acid
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Glutamic acid
Beilstein 1723799
Merck Index 14,4469
Informations sur la solubilité Soluble in water (miscible),HCl,ether (sparingly),ethanol (sparingly),and petroleum ether (sparingly).
Quantité 25 g
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 95%