Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide DL-glutamique monohydraté, 98+ %
Code produit. 10086233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 10086233
Marque: Thermo Scientific Chemicals 119930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19285-83-7 | C5H9NO4·H2O | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19285-83-7
Formule moléculaire C5H9NO4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00150703
Clé InChI OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
CID PubChem 16219385
Nom IUPAC Acide 2-aminopentanédioïque ; hydrate
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Glutamic acid monohydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 194.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20.54g/L (25°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre