Learn More
Dimère de Dl-glycéraldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077349 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15284487
Marque: Thermo Scientific Acros 450710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23147-59-3
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI HQAMJDIBKAKYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, pubchem10426, dl-glyceraldehyde dimer+, 2,5-dihydroxy-3,6-dihydroxymethyl-1,4-dioxane
CID PubChem 251615
Nom IUPAC 3,6-bis(hydroxyméthyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
SMILES C(C1C(OC(C(O1)O)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Glyceraldehyde dimer
Point de fusion 138.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 95%