Learn More
Acide DL-lactique, 80-85 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419009 250 g 250g
15498999 1000 g 1000g
15409009 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15419009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14259.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
L’acide DL-Lactique est utilisé pour produire des produits en série ou largement utilisé dans l’alimentation, les vins, les boissons, les médicaments, la polymérisation, le textile, le cuir, le tabac, les aliments pour animaux, les produits chimiques plastiques, les pesticides, les solutions de polymères et d’autres secteurs. L’acide lactique est également utilisé comme agent acidifiant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-21-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CID PubChem 612
ChEBI CHEBI:78320
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lactic acid
Point d’ébullition 122°C (15 mmHg)
Densité 1.209
Quantité 250 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.423
Beilstein 1209341
Merck Index 145336
Informations sur la solubilité Soluble in water and in ethanol.
Poids de la formule 90.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 à 85 % de solutionaqueuse