Learn More
Acide DL-lactique, 80-85 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15498999
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Dimensione della confezione:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15498999 1000 g 1000g
15419009 250 g 250g
15409009 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15498999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14259.0B
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
L’acide DL-Lactique est utilisé pour produire des produits en série ou largement utilisé dans l’alimentation, les vins, les boissons, les médicaments, la polymérisation, le textile, le cuir, le tabac, les aliments pour animaux, les produits chimiques plastiques, les pesticides, les solutions de polymères et d’autres secteurs. L’acide lactique est également utilisé comme agent acidifiant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-21-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CID PubChem 612
ChEBI CHEBI:78320
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau DL-Lactic acid
Point d’ébullition 122°C (15 mmHg)
Densité 1.209
Quantité 1000 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.423
Beilstein 1209341
Merck Index 145336
Informations sur la solubilité Soluble in water and in ethanol.
Poids de la formule 90.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 to 85% aq. Soln.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Lactic acid, 80-85% aqueous solution
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.