Learn More
DL- -acide camphorsulfonique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10554074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10554074 10kg Récipient en plastique 10kg
10736341 25 g Flacon en verre 25g
10153460 500 g Flacon en verre -
10031120 1kg Flacon en verre 1kg
10487510 2,5kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10554074 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125060100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CID PubChem 612
ChEBI CHEBI:78320
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lactic acid
Point de fusion 18,0°C
Point d’ébullition 122,0°C (15,0 mmHg)
Couleur Incolore à jaune
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le furfurfurol, le glycérol, moins soluble dans l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme, le disulfure de carbone, l’éther de pétrole
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 90%
Densité 1,2000 g/ml
Quantité 10kg
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4252 à 1,4272
Résidus après l’allumage 0,1% max.
Gravité spécifique 1,2
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Lactic acid, 90%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid