Learn More
DL-Acide lactique (90 %), TRC
Code produit 30132466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132466 500 g 500g
30138078 100 g 100g
30005784 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132466 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL113490500G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-21-5
Formule moléculaire C3 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Synonyme Lactic acid, Propanoic acid, 2-hydroxy-, Lactic acid (7CI,8CI), 2-Hydroxypropanoic acid, (RS)-2-Hydroxypropanoic acid, (±)-Lactic acid, 2-Hydroxy-2-methylacetic acid, 2-Hydroxypropionic acid, Biolac, Chem-Cast, DL-Lactic acid, E 270, HiPure 88, Kiwilustre, Lurex, Masashino Lactic acid 90F, Milk acid, Musashino lactate 50F, NSC 367919, Purac 55, Purac 60, Purac FCC 80, Purac FCC 88, Purac HS 100, Purac HS 50, Purac HS 88, Tonsillosan, dl-Lactic acid, α-Hydroxypropanoic acid, α-Hydroxypropionic acid
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lactic Acid
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 90.0317
Quantité 500 g