Learn More
DL-Acide lactique (90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | DL-Lactic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Poids de la formule | 90.0317 |
| Quantité | 100 g |