Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Lactic Acid Lithium Salt |
| CAS | 867-55-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |
| Formule moléculaire | C3H5LiO3 |
| Numéro MDL | MFCD00065399 |
| Synonyme | lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate |
| Clé InChI | GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Li+].CC(C(=O)[O-])O |
| Afficher plus |