Learn More
DL-Lysine, MedChemExpress
Code produit. 16441158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16441158
Marque: Medchem Express HYB2236
MedChemExpress DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.
DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lysine
CAS 70-54-2
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14N2O2
Synonyme (±)-2,6-Diaminocaproic acid
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (684.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(CCCCN)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Quantité 5 g
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.