Learn More
Acide DL-malique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413488 2500g 2500g
11403488 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17874.0E
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L'acide DL-malique est utilisé comme additif alimentaire. C'est une composante de quelques saveurs de vinaigre artificiel. De plus, il est utilisé dans la préparation de composés chiraux, y compris les récepteurs opioïdes κ. Il est utilisé pour la résolution chirale par électrophorèse capillaire à échange de ligand.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l'étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d'article / de produit Alfa Aesar d'origine ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide DL-malique est utilisé comme additif alimentaire. C’est une composante de quelques saveurs de vinaigre artificiel. De plus, il est utilisé dans la préparation de composés chiraux, y compris κ ;-opioïde rece. Il est utilisé pour la résolution chirale par électrophorèse capillaire à échange de ligand.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éther, l’eau, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6915-15-7
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Numéro MDL MFCD00064212
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
CID PubChem 525
ChEBI CHEBI:6650
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Malic acid
Point de fusion 130°C à 133°C
Densité 1,609
Quantité 2500g
Point d’éclair 203°C (397°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Beilstein 1723539
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ether,water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 134.09