Learn More
Acide DL-malique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10584051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10584051 1kg Flacon en plastique 1kg
10256523 250g Flacon en plastique 250g
10025723 500 g Flacon en plastique 500g
11965071 5kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10584051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.30€
    61.65€ / 1kg
    Économisez 6.65€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6915-15-7
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Numéro MDL MFCD00064212
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
CID PubChem 525
ChEBI CHEBI:6650
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Malic acid
Point de fusion 128,0°C à 132,0°C
Quantité 1kg
Point d’éclair 203°C
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire HO2CCH2CH(OH)CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :558 g/l (20°C).Autres solubilités :82,70 g/100 g de méthanol-17,75 g/100 g d’acétone (20°C, 45,53 g/100 g d’éthanol-20,70 g/100 g de dioxane (20°C, 0,84 g/100 g d’éther diéthylique (20°C), pratiquement insoluble dans le benzène
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 99+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Malic acid