Learn More
Acide DL-malique, réactif biochimique BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15548814 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15548814 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548814 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur P49407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    98.48€ / 500g
    Économisez 26.52€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Produits biochimiques de haute qualité pour la recherche
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Malic Acid
CAS 617-48-1
Formule moléculaire C4H6O5
Synonyme malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
CID PubChem 525
ChEBI CHEBI:6650
Poids de la formule 134.09
Qualité Réactif biochimique BAKER ANALYZED™
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,60 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-Malic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-Malic acid