Learn More
DL-Mandelic acid, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Code produit 15616090 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15616090 100 g Flacon poly 100g
15626090 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15616090 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 63470100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
for gravimetric determination of Zr,≥99.0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-81-8
Formule moléculaire Cl2MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 223.197
Numéro MDL MFCD00011102
Clé InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
CID PubChem 24840
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium perchlorate
Formule linéaire Mg(ClO4)2
Numéro UN UN1475
Poids de la formule 223.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Solide