Learn More
DL-Mandelic acid, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Product Code. 15626090 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15626090 500 g Flacon poly 500g
15616090 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15626090 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 63470500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
for gravimetric determination of Zr,≥99.0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-81-8
Formule moléculaire Cl2MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 223.197
Numéro MDL MFCD00011102
Clé InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
CID PubChem 24840
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium perchlorate
Formule linéaire Mg(ClO4)2
Numéro UN UN1475
Poids de la formule 223.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Solide