Learn More
Acide DL-mandélique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625942 100 g Flacon en plastique 100g
10745771 250g Flacon en plastique 250g
10416750 1kg Flacon en plastique 1kg
11975071 5kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10625942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125311000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-64-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
CID PubChem 1292
ChEBI CHEBI:35825
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Mandelic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 117°C à 121°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Acid)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Mandelic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.