Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-méthionine, 99+ %
Code produit. p-156101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50g
250g
Code produit. 10326960
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tube Masterflex
• Pharmed™ BPT
• Tubulures Masterflex p. 1923 - 1947
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-51-8
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063096
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
CID PubChem 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Methionine
Note relative au nom 99+%
Ammonium 1000ppm max.
pH 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlorure 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Autres acides aminés 0.2% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 15, 6047
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.34g/mL
Nom IUPAC acide 2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (on dried substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux